Läs mer
alfa-metyl-D-mannopyranosid, 99+%
Produktkod. 10720575 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10720575 500 g Glasflaska 500g
10229873 25 g Glasflaska 25g
10023170 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10720575 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 229255000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
alfa-metyl-D-mannopyranosid, 99+%, Mängd: 500g, förpackning: Glasflaska, grå eller vit, smältpunkt: 186,0 grader. C till 194,0 grader. C, molekylvikt: 194,18, Procentuell renhet: 99+%, Utseende: (1% aq. soln.) klar, färglös, Assay Percent Range: 99% min. (ELSD) (HPLC) | CAS: 617-04-9 | C7H14O6 | 194,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 617-04-9
Molekylformel C7H14O6
Molekylvikt (g/mol) 194.18
MDL-nummer MFCD00063262
InChI-nyckel HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
PubChem CID 101798
ChEBI CHEBI:43943
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroximetyl)-6-metoxioxan-3,4,5-triol
LEDER COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Methyl-D-mannopyranoside
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 186,0 °C till 194,0 °C
Färg Grå eller vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 g
Specifikt rotationsförhållande +79,00 (20,00 °C c=10,H2O)
Specifik rotation +79.00
Löslighetsinformation (10% i vatten) Klar, färglös
Formel vikt 194.18
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.