Läs mer
Descrizione
Metylα -D-mannopyranosid har använts för att syntetisera en serie tri- och tetrahydroxylerade sju-ledade iminosocker i en studie som arbetade mot en stabil noeuromycinanalog med en D-manno-konfiguration.
Specifica
Specifica
| CAS | 617-04-9 |
| Smältpunkt | 187 °C till 197 °C |
| Molekylformel | C7H14O6 |
| MDL-nummer | MFCD00063262 |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| InChI-nyckel | HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N |
| LEDER | COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroximetyl)-6-metoxioxan-3,4,5-triol |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?