Läs mer
Metylβ -D-tiogalaktosid, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15552373 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15552373 250 mg 250mg
15542373 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15552373 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 459452500
Kemiska identifierare
CAS 155-30-6
Molekylformel C7H14O5S
Molekylvikt (g/mol) 210.25
InChI-nyckel LZFNFLTVAMOOPJ-PZRMXXKTSA-N
Synonym methyl-beta-d-thiogalactoside, methyl-1-thio-beta-d-galactopyranoside, methyl 1-thio-beta-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-methylsulfanyl oxane-3,4,5-triol, b-d-thiomethylgalactoside, methyl b-d-thiogalactoside, galactose-derived compound 19, methyl beta-d-thio-galactopyranoside, methyl 1-thio-??-d-galactopyranoside, 1-s-methyl-1-thio-beta-d-galactopyranose
PubChem CID 10036019
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-metylsulfanyloxan-3,4,5-triol
LEDER CSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl β-D-thiogalactoside
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 210.25
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl beta-D-thiogalactoside
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H370-Orsakar organskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.