missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl-d2 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methanol-1,1-D2 |
| CAS | 28563-35-1 |
| Molekylformel | C D2 H2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Methan-d2-ol (8 CI, 9 CI), Dideuteriomethanol, Methanol-d2 (CHD2OH), Methyl-d2 alcohol, Methanol-1,1-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])O |
| IUPAC-namn | dideuteriomethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 34.0542 |
| Formel vikt | 34.0388 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?