missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl-d3- 2,3,4-Tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronic Acid Methyl Ester, TRC

Produktkod. 30472177
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30472177 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30472177 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33082210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl-d3- 2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronic Acid Methyl Ester
CAS 72661-75-7
Molekylformel C14H17D3O10
Kvantitet 10 mg
Synonym Methyl-d3 Triacetate-beta-D-glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C14H20O10/c1-6(15)21-9-10(22-7(2)16)12(23-8(3)17)14(20-5)24-11(9)13(18)19-4/h9-12,14H,1-5H3/t9-,10-,11-,12+,14+/m0/s1/i5D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C)C(=O)OC
IUPAC-namn methyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(trideuteriomethoxy)oxane-2-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 351.32
Formel vikt 351.1245
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.