missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl-d3- 2,3,4-Tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl-d3- 2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronic Acid Methyl Ester |
| CAS | 72661-75-7 |
| Molekylformel | C14H17D3O10 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Methyl-d3 Triacetate-beta-D-glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O10/c1-6(15)21-9-10(22-7(2)16)12(23-8(3)17)14(20-5)24-11(9)13(18)19-4/h9-12,14H,1-5H3/t9-,10-,11-,12+,14+/m0/s1/i5D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(trideuteriomethoxy)oxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.32 |
| Formel vikt | 351.1245 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?