Läs mer
Methyl-d3-amine HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylamine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 7436-22-8 |
| Molekylformel | C D3 H2 N . Cl H |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Methyl-d3-amine Hydrochloride, Methyl-d3-amine Monohydrochloride, Methyl-d3-ammonium Chloride, Monomethyl-d3-ammonium Chloride, Methyl-d3-amine HCl |
| InChI formel | InChI=1 S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1 H/i1D3; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC-namn | trideuteriomethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 70.5365 |
| Formel vikt | 70.0377 g/mol |
| Visa mer |