missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl-d3 Formate, CDN

Produktkod. 30317260
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30317260 5 g
30326595 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317260 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND02485G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl Formate-D3 (methyl-D3)
CAS 23731-39-7
Molekylformel C2 D3 H O2
Kvantitet 5 g
Synonym Methan-d3-ol, formate (9 CI), Formic acid, methyl-d3 ester (6 CI, 7 CI, 8 CI), Methyl-d3 formate, Formic acid methyl-d3 ester, Methyl formate-D3 (methyl-D3)
InChI formel InChI=1 S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])OC=O
IUPAC-namn trideuteriomethyl formate
Molekylvikt (g/mol) 63.0705
Formel vikt 63.04 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.