missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl-d3 Formate, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Formate-D3 (methyl-D3) |
| CAS | 23731-39-7 |
| Molekylformel | C2 D3 H O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Methan-d3-ol, formate (9 CI), Formic acid, methyl-d3 ester (6 CI, 7 CI, 8 CI), Methyl-d3 formate, Formic acid methyl-d3 ester, Methyl formate-D3 (methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])OC=O |
| IUPAC-namn | trideuteriomethyl formate |
| Molekylvikt (g/mol) | 63.0705 |
| Formel vikt | 63.04 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?