missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl-d3 Methacrylate, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methacrylic Acid Methyl Ester-D3 (methoxy-D3) |
| CAS | 35777-12-9 |
| Molekylformel | C5 D3 H5 O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl-d3 ester (9 CI), Methyl-d3 methacrylate, Methacrylic acid methyl-d3 ester, 2-Methyl-2-propenoic acid methyl-d3 ester, Methacrylic acid methyl ester-D3 (methoxy-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i3D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])OC(=O)C(=C)C |
| IUPAC-namn | trideuteriomethyl 2-methylprop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 103.1343 |
| Formel vikt | 103.0713 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?