Läs mer
Methyl-d3 Methanesulfonate, CDN
Produktkod. 30318133
Change view
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30318133 0.25 g
30320623 0.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318133 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND70690.25G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl-d3 Methanesulfonate
CAS 91419-94-2
Molekylformel C2 D3 H3 O3 S
Kvantitet 0.25 g
Synonym Methan-d3-ol, 1-methanesulfonate (ACI), Methan-d3-ol, methanesulfonate (9 CI), Methanesulfonic acid, methyl-d3 ester (6 CI), Trideuteriomethyl methanesulfonate, Methyl-d3 Methanesulfonate, Methyl-D3 Methanesulfonate
InChI formel InChI=1 S/C2H6O3S/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])OS(=O)(=O)C
IUPAC-namn trideuteriomethyl methanesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 113.1507
Formel vikt 113.0226 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity