Läs mer
Methyl-d3 Methanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl-d3 Methanesulfonate |
| CAS | 91419-94-2 |
| Molekylformel | C2 D3 H3 O3 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Methan-d3-ol','1-methanesulfonate (ACI), Methan-d3-ol','methanesulfonate (9CI), Methanesulfonic acid','methyl-d3 ester (6CI), Trideuteriomethyl methanesulfonate, Methyl-d3 Methanesulfonate, Methyl-D3 Methanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O3S/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])OS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | trideuteriomethyl methanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.1507 |
| Formel vikt | 113.0226 |