Läs mer
Methyl-d3 Paraben, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl-D3 4-Hydroxybenzoate |
| CAS | 1216543-26-8 |
| Molekylformel | C8 D3 H5 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Methyl-d3 Paraben, Trideuteriomethyl 4-hydroxybenzoate, Methyl-d3 Paraben, Methyl 4-hydroxybenzoate-d3, Methyl-D3 4-hydroxybenzoate, Methyl parahydroxybenzoate-d3, 4-Hydroxybenzoic acid methyl-d3 ester, Methylparaben-(methyl-d3) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | trideuteriomethyl 4-hydroxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.166 |
| Formel vikt | 155.066 |