missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl-d3 Toluenesulfonate, TRC

Produktkod. 30471245
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30471245 250 mg
30467653 1 g
30468839 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30471245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM330667250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7575-93-1
Molekylformel C8 D3 H7 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 189.247
Synonym Methan-d3-ol, 4-methylbenzenesulfonate (9CI, ACI), Methan-d3-ol, p-toluenesulfonate (8CI), p-Toluenesulfonic acid, methyl-d3 ester (6CI, 7CI, 8CI), Methyl-d3 4-methylbenzenesulfonate, Methyl-d3 tosylate, Trideuteriomethyl 4-methoxybenzenesulfonate, Trideuteriomethyl 4-methylbenzenesulfonate, Trideuteriomethyl p-toluenesulfonate, Trideuteromethyl tosylate, Methyl-d3 p-Toluenesulfonate, Methyl Toluene-4-sulfonate-D3 (methoxy-D3)
IUPAC-namn trideuteriomethyl 4-methylbenzenesulfonate
LEDER [2H]C([2H])([2H])OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl-d3 Toluenesulfonate
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3/i2D3
Formel vikt 189.054
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.