Läs mer
Methyl-d3-triphenylphosphonium Bromide, CDN
Produktkod. 30313804
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30313804 10 g
30309187 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30313804 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND084310G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl-d3-triphenylphosphonium Bromide
CAS 1787-44-6
Molekylformel C19 D3 H15 P . Br
Kvantitet 10 g
Synonym Phosphonium, methyl-d3-triphenyl-, bromide (1:1) (ACI), Methyl-d3-triphenylphosphonium bromide (7 CI), Phosphonium, methyl-d3-triphenyl-, bromide (8 CI, 9 CI), Trideuteriomethyltriphenylphosphonium bromide, (Trideuteromethyl)triphenylphosphonium bromide, Triphenyl(trideuteriomethyl)phosphonium bromide, (Methyl)triphenylphosphonium bromide-d3, Methyltriphenylphosphonium-d3 bromide, Methyltriphenylphosphonium-D3 (methyl-D3) bromide
InChI formel InChI=1 S/C19H18P.BrH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16 H,1H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3;
LEDER [Br-].[2 H]C([2 H])([2 H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn triphenyl(trideuteriomethyl)phosphanium;bromide
Molekylvikt (g/mol) 360.243
Formel vikt 359.052 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity