Läs mer
Methyl-d3-triphenylphosphonium Bromide, TRC
Produktkod. 30471023
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30471023 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30471023 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3311811G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl-d3-triphenylphosphonium Bromide
CAS 1787-44-6
Molekylformel C19 D3 H15 P . Br
Kvantitet 1 g
Synonym Phosphonium, methyl-d3-triphenyl-, bromide (1:1) (ACI), Methyl-d3-triphenylphosphonium bromide (7CI), Phosphonium, methyl-d3-triphenyl-, bromide (8CI, 9CI), Trideuteriomethyltriphenylphosphonium bromide, (Trideuteromethyl)triphenylphosphonium bromide, Triphenyl(trideuteriomethyl)phosphonium bromide, (Methyl)triphenylphosphonium bromide-d3, Methyltriphenylphosphonium-d3 bromide, Methyltriphenylphosphonium-D3 (methyl-D3) bromide
InChI formel InChI=1S/C19H18P.BrH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
LEDER [Br-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn triphenyl(trideuteriomethyl)phosphanium;bromide
Molekylvikt (g/mol) 360.243
Formel vikt 359.052