Läs mer
Methyl Dacthal, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12989134 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12989134 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12989134 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1065
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Methyl dacthal1861-32-11000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl dacthal
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 1861-32-1, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Metoder For US EPA Method 8081
Molekylformel C10H6Cl4O4
MDL-nummer MFCD00014902
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel NPOJQCVWMSKXDN-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=C(Cl)C(Cl)=C(C(=O)OC)C(Cl)=C1Cl
IUPAC-namn 1,4-dimethyl 2,3,5,6-tetrachlorobenzene-1,4-dicarboxylate
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 331.95
PubChem CID 2943
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34664
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only