Läs mer
Methyl decanoate, 98+%
Produktkod. p-7022754
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
50g
Produktkod. 11477577
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15658.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 110-42-9 | C11H22O2 | 186.30 g/mol
Det används som mellanprodukt för kapronsyra, rengöringsmedel, emulgeringsmedel, vätmedel, stabiliseringsmedel, hartser, smörjmedel, mjukgörare och smakämnen. Som en kemisk mellanprodukt för alkanolamider, fettalkoholer& syror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det används som mellanprodukt för kapronsyra, tvättmedel, emulgeringsmedel, vätmedel, stabiliseringsmedel, hartser, smörjmedel, mjukgörare och smakämnen. Som en kemisk mellanprodukt för alkanolamider, fettalkoholer& syror.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-42-9
Molekylformel C11H22O2
Molekylvikt (g/mol) 186.30
MDL-nummer MFCD00009580
InChI-nyckel YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl caprate, decanoic acid, methyl ester, methyl caprinate, capric acid methyl ester, decanoic acid methyl ester, methyl-n-caprate, uniphat a30, metholene 2095, methyl n-decanoate, methyl n-caprate
PubChem CID 8050
IUPAC-namn metyldekanoat
LEDER CCCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl decanoate
Smältpunkt -18°C
Densitet 0.877
Kokpunkt 223°C to 225°C
Flampunkt 94°C (201°F)
Brytningsindex 1.425
Kvantitet 50 g
Beilstein 1759170
Löslighetsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vikt 186.3
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl decanoate
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Methyl decanoate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.