Läs mer
Metyldecanat (metylkaprat), TRC
Produktkod. 30009129
Change view
Kvantitet:
2.5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30009129 2.5 g 2.5g
30005523 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30009129 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2948452.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-42-9
Molekylformel C11 H22 O2
Molekylvikt (g/mol) 186.29
Synonym C 1098, CE 1095, Capric acid methyl ester, Estasol MD 10, Metholene 2095, Methyl caprate, Methyl caprinate, Methyl decanoate, Methyl n-caprate, Methyl n-decanoate, NSC 3713, Pastell M 10, Uniphat A 30
IUPAC-namn Metyldecanat
LEDER CCCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Capric Acid Methyl Ester
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
Formel vikt 186.162