Läs mer
Methyl Dehydroabietate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Dehydroabietate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O2/c1-17-11-6-12-18(2,16(19)20-3)15(17)10-9-13-7-4-5-8-14(13)17/h4-5,7-8,15H,6,9-12H2,1-3H3/t15-,17-,18-/m1/s1 |
| Formel vikt | 272.1776 |
| Procent renhet | >95% |