Läs mer
Metyldichloracetat, 99 %
Produktkod. 10786351 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10786351 100 mL Glasflaska 100ml
10143100 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10786351 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148621000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 116-54-1 | C3H4Cl2O2 | 142,97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116-54-1
Molekylformel C3H4Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 142.97
MDL-nummer MFCD00000843
InChI-nyckel HKMLRUAPIDAGIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl dichloroacetate, dichloroacetic acid methyl ester, acetic acid, dichloro-, methyl ester, ccris 7740, acetic acid, 2,2-dichloro-, methyl ester, methyldichloroethanoate, acmc-1brpm, dichloroacetic acid methyl, methyl2,2-dichloroacetate, wln: gygvo1
PubChem CID 8315
IUPAC-namn metyl 2,2-dikloracetat
LEDER COC(=O)C(Cl)Cl
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Methyl dichloroacetate
Namnnotering 99+%
Smältpunkt -52 °C
Färg Färglös
Densitet 1.3810g/mL, 1.381
Kokpunkt 141 °C till 145 °C
Flampunkt 80 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl2CHCO2CH3
Brytningsindex 1,4411 till 1,4431
Kvantitet 100 mL
Beilstein 02, 203
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig
Formel vikt 142.97
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl dichloroacetate
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.