Läs mer
Metyldichloracetat, 99 %
Beskrivning
Metyldikloracetat kan användas i den diastereoselektiva syntesen av bicyklisk klorocyklopropan, som difunktionell initiator under atomöverföringsradikalpolymerisation av metyl- eller n-butylakrylat, som reagens under CrCl2-inducerad olefinering av aldehyder. Det är en reaktant som är involverad i nukleofila substitutionsreaktioner med nitro(pentafluorsulfanyl)bensener, azid-alkylhalogenidcykloaddition och atomöverföringsradikaladdition, kemisk modifiering av STn-antigen för förstärkning av syntetiska kolhydratvacciner, trekomponentreaktion av aryner med cykliska etrar och aktiva alkylradikalsyntesen, halogenidiner, och additionsreaktioner för syntes av enantioren 3,4-diaminoestrar eller amider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Metyldikloracetat kan användas i den diastereoselktiva syntesen av bicyklisk klorocyklopropan, som difunktionell initiator under atomöverföringsradikalpolymerisation av metyl- eller n-butylakrylat, som reagens under CrCl2-inducerad olefinering av aldehyder. Det är en reaktant som är involverad i nukleofila substitutionsreaktioner med nitro(pentafluorsulfanyl)bensener, azid-alkylhalogenidcykloaddition och atomöverföringsradikaladdition, kemisk modifiering av STn-antigen för förstärkning av syntetiska kolhydratvacciner, trekomponentreaktion av aryner med cykliska etrar och aktiva alkylradikalsyntesen, halogenidiner, och additionsreaktioner för syntes av enantioren 3,4-diaminoestrar eller amider.
Löslighet
Lösligt i vatten. (4 g/L).
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel. Säkerställ ordentlig ventilation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl dichloroacetate |
| Smältpunkt | -52 °C |
| Densitet | 1.38 |
| Kokpunkt | 142 °C till 144 °C |
| Flampunkt | 70 °C (158 °F) |
| Odör | Stickande lukt |
| Linjär formel | Cl2CHCO2CH3 |
| Brytningsindex | 1.442 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN2299 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Methyl dichloroacetate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl dichloroacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.