Läs mer
Metyldichloracetat, 99 %
Produktkod. 11465847
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465847 500 g 500g
11455847 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24399.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 116-54-1 | C3H4Cl2O2 | 142,963 g/mol
Metyldikloracetat kan användas i den diastereoselektiva syntesen av bicyklisk klorocyklopropan, som difunktionell initiator under atomöverföringsradikalpolymerisation av metyl- eller n-butylakrylat, som reagens under CrCl2-inducerad olefinering av aldehyder. Det är en reaktant som är involverad i nukleofila substitutionsreaktioner med nitro(pentafluorsulfanyl)bensener, azid-alkylhalogenidcykloaddition och atomöverföringsradikaladdition, kemisk modifiering av STn-antigen för förstärkning av syntetiska kolhydratvacciner, trekomponentreaktion av aryner med cykliska etrar och aktiva alkylradikalsyntesen, halogenidiner, och additionsreaktioner för syntes av enantioren 3,4-diaminoestrar eller amider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Metyldikloracetat kan användas i den diastereoselktiva syntesen av bicyklisk klorocyklopropan, som difunktionell initiator under atomöverföringsradikalpolymerisation av metyl- eller n-butylakrylat, som reagens under CrCl2-inducerad olefinering av aldehyder. Det är en reaktant som är involverad i nukleofila substitutionsreaktioner med nitro(pentafluorsulfanyl)bensener, azid-alkylhalogenidcykloaddition och atomöverföringsradikaladdition, kemisk modifiering av STn-antigen för förstärkning av syntetiska kolhydratvacciner, trekomponentreaktion av aryner med cykliska etrar och aktiva alkylradikalsyntesen, halogenidiner, och additionsreaktioner för syntes av enantioren 3,4-diaminoestrar eller amider.
Löslighet
Lösligt i vatten. (4 g/L).
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel. Säkerställ ordentlig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116-54-1
Molekylformel C3H4Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 142.963
MDL-nummer MFCD00000843
InChI-nyckel HKMLRUAPIDAGIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl dichloroacetate, dichloroacetic acid methyl ester, acetic acid, dichloro-, methyl ester, ccris 7740, acetic acid, 2,2-dichloro-, methyl ester, methyldichloroethanoate, acmc-1brpm, dichloroacetic acid methyl, methyl2,2-dichloroacetate, wln: gygvo1
PubChem CID 8315
IUPAC-namn metyl 2,2-dikloracetat
LEDER COC(=O)C(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl dichloroacetate
Smältpunkt -52 °C
Densitet 1.38
Kokpunkt 142 °C till 144 °C
Flampunkt 70 °C (158 °F)
Odör Stickande lukt
Linjär formel Cl2CHCO2CH3
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2299
Löslighetsinformation Löslig i vatten. (4g/L).
Formel vikt 142.97
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.