Läs mer
Methyl Diethyldithiocarbamate-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Diethyldithiocarbamate-d3 |
| CAS | 1246816-30-7 |
| Molekylformel | C6H10D3NS2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N,N-Diethylcarbamodithioic Acid Methyl-d3 Ester, Diethyldithiocarbamic Acid Methyl-d3 Ester, Diethyldithiocarbamate Methyl-d3 Ester, NSC 133269-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NS2/c1-4-7(5-2)6(8)9-3/h4-5H2,1-3H3/i3D3 |
| LEDER | S=C(SC([2H])([2H])[2H])N(CC)CC |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.32 |
| Formel vikt | 166.0678 |