Läs mer
Metyldietylditokarbonat, TRC
Produktkod. 30011278
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011278 100 mg
30009755 250 mg
30005292 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011278 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM301700100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 686-07-7
Molekylformel C6 H13 N S2
Molekylvikt (g/mol) 163.3
Synonym Carbamic acid, diethyldithio-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamodithioic acid, diethyl-, methyl ester (9CI), Diethyldithiocarbamate methyl ester, Methyl N,N-diethylcarbamodithioate, Methyl N,N-diethyldithiocarbamate, Methyl diethyldithiocarbamate, NSC 133269
IUPAC-namn metyl N,N-dietylkarbamodito
LEDER CCN(CC)C(=S)SC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Diethyldithiocarbamate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NS2/c1-4-7(5-2)6(8)9-3/h4-5H2,1-3H3
Formel vikt 163.0489
Procent renhet >95%