Läs mer
Metyldietylfosfonoacetat, 97 %
Produktkod. 10772591 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10772591 10 g Glasflaska 10g
10168692 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10772591 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 169980100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1067-74-9 | C7H15O5P | 210,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För CC-obligationsbildning (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1067-74-9
Molekylformel C7H15O5P
Molekylvikt (g/mol) 210.17
MDL-nummer MFCD00009081
InChI-nyckel CTSAXXHOGZNKJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl diethylphosphonoacetate, methyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, acetic acid, diethoxyphosphinyl-, methyl ester, diethylmethylphosphonoacetate, methyl diethoxyphosphoryl acetate, diethyl carbomethoxymethylphosphonate, methyl 2-diethoxycarbonyl acetate, methyldiethylphosphonoacetate, diethyl methylphosphonoacetate, ksc489e0f
PubChem CID 66113
IUPAC-namn metyl-2-dietoxifosforylacetat
LEDER CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl diethylphosphonoacetate
Namnnotering 98%
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1400g/mL, 1.14
Kokpunkt 127,0 °C till 131,0 °C (9,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C2H5O)2P(O)CH2CO2CH3
Brytningsindex 1,4320 till 1,4340
Kvantitet 10 g
Beilstein 04, II, 976
Formel vikt 210.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl diethylphosphonoacetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.