Läs mer
Metyldietylfosfonoacetat, 97 %
Beskrivning
Metyldietylfosfonoacetat används som reagens vid framställning av allylfluoridföreningar och i regioselektiva Diels-Alder-reaktioner. Det fungerar också som en reaktant vid framställningen av substituerade tiofener och furaner, vilket kan användas vid behandling av typ 2-diabetes. Vidare fungerar det som en prekursor i syntesen av pyridonalkaloider och immunsuppressiva cyklopentandiolderivat. Utöver detta används det vid modifiering av botulinumneurotoxin serotyp A proteashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Metyldietylfosfonoacetat används som reagens vid framställning av allylfluoridföreningar och i regioselektiva Diels-Alder-reaktioner. Det fungerar också som en reaktant vid framställningen av substituerade tiofener och furaner, vilket kan användas vid behandling av typ 2-diabetes. Vidare fungerar det som en prekursor i syntesen av pyridonalkaloider och immunsuppressiva cyklopentandiolderivat. Utöver detta används det vid modifiering av botulinumneurotoxin serotyp A proteashämmare.
Löslighet
Blandbar med tetrahydrofuran.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl diethylphosphonoacetate |
| Densitet | 1.145 |
| Kokpunkt | 126 °C till 128 °C (8 mmHg) |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brytningsindex | 1.432 |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 1782397 |
| Löslighetsinformation | Blandad med tetrahydrofuran. |
| Formel vikt | 210.17 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.