Learn More
Metyldietylfosfonoacetat, TRC
Product Code. 30480326
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mg
Product Code. Kvantitet
30480326 500 mg
1 options
Product Code. 30480326 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM301703500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl Diethylphosphonoacetate
CAS 1067-74-9
Molekylformel C7H15O5P
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H15O5P/c1-4-11-13(9,12-5-2)6-7(8)10-3/h4-6H2,1-3H3
LEDER CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC
IUPAC-namn Metyl 2-dietoxifosforyllacetat
Molekylvikt (g/mol) 210.16
Formel vikt 210.0657