Läs mer
Metyldietylfosfonoacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Diethylphosphonoacetate |
| CAS | 1067-74-9 |
| Molekylformel | C7H15O5P |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15O5P/c1-4-11-13(9,12-5-2)6-7(8)10-3/h4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC |
| IUPAC-namn | Metyl 2-dietoxifosforyllacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.16 |
| Formel vikt | 210.0657 |