Läs mer
Metyldietylfosfonoacetat, TRC
Produktkod. 30478437
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478437 1 g
30477695 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30478437 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3017031G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Diethylphosphonoacetate
CAS 1067-74-9
Molekylformel C7H15O5P
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H15O5P/c1-4-11-13(9,12-5-2)6-7(8)10-3/h4-6H2,1-3H3
LEDER CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC
IUPAC-namn Metyl 2-dietoxifosforyllacetat
Molekylvikt (g/mol) 210.16
Formel vikt 210.0657