Läs mer
Metyldifluoracetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11485816
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485816 25 g 25g
11465816 1 g 1g
11475816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11485816 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22197.14
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 433-53-4 | C3H4F2O2 | 110.06 g/mol
En metyldifluoracetat (MFA)-baserad LiPF6-lösning applicerades som en elektrolyt för att förbättra den termiska stabiliteten hos Li-ion-batterier. Metyldifluoracetat används för att förhindra korrosion av aluminiumkatodströmavtagare för litiumjonceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
En metyldifluoracetat (MFA)-baserad LiPF6-lösning applicerades som en elektrolyt för att förbättra den termiska stabiliteten hos Li-ion-batterier. Metyldifluoracetat används för att förhindra korrosion av aluminiumkatodströmavtagare för litiumjonceller.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 433-53-4
Molekylformel C3H4F2O2
Molekylvikt (g/mol) 110.06
MDL-nummer MFCD00039276
InChI-nyckel CSSYKHYGURSRAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl difluoroacetate, methyl2,2-difluoroacetate, difluoroacetic acid methyl ester, acetic acid, difluoro-, methyl ester, methyldifluoroacetate, methyl difluoroacetate #, acmc-209ju0, methyl 2,2-difluoroethanoate
PubChem CID 79012
IUPAC-namn metyl 2,2-difluoracetat
LEDER COC(=O)C(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl difluoroacetate
Densitet 1.272
Kokpunkt 86°C to 87°C
Flampunkt 19°C (66°F)
Brytningsindex 1.335
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 1747534
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 110.06
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.