Läs mer
Metyldimetoxiacetat, 96 %
Produktkod. 11494803
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494803 10 g 10g
11488800 5 g 5g
11404813 50 g 50g
11414813 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11494803 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12171.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 89-91-8 | C5H10O4 | 134,131 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-91-8
Molekylformel C5H10O4
Molekylvikt (g/mol) 134.131
MDL-nummer MFCD00008484
InChI-nyckel NZTCVGHPDWAALP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl dimethoxyacetate, acetic acid, dimethoxy-, methyl ester, dimethoxyacetic acid methyl ester, glyoxylic acid methyl ester dimethyl acetal, acetic acid, 2,2-dimethoxy-, methyl ester, glyoxylic acid, methyl ester, 2-dimethyl acetal, zlchem 519, acmc-209r3k, ksc490c4f, methyl 2,2-dimethoxyethanoate
PubChem CID 66647
IUPAC-namn metyl 2,2-dimetoxiacetat
LEDER COC(C(=O)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl dimethoxyacetate
Densitet 1.098
Kokpunkt 160 °C till 163 °C
Flampunkt 63 °C (145 °F)
Brytningsindex 1.405
Kvantitet 10 g
Beilstein 1757582
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 134.13
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.