Läs mer
Metyldimetoxiacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10138512 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10138512 5 g 5g
10605691 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10138512 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 414180050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 89-91-8 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-91-8
Molekylformel C5H10O4
Molekylvikt (g/mol) 134.13
MDL-nummer MFCD00008484
InChI-nyckel NZTCVGHPDWAALP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl dimethoxyacetate, acetic acid, dimethoxy-, methyl ester, dimethoxyacetic acid methyl ester, glyoxylic acid methyl ester dimethyl acetal, acetic acid, 2,2-dimethoxy-, methyl ester, glyoxylic acid, methyl ester, 2-dimethyl acetal, zlchem 519, acmc-209r3k, ksc490c4f, methyl 2,2-dimethoxyethanoate
PubChem CID 66647
IUPAC-namn metyl 2,2-dimetoxiacetat
LEDER COC(C(=O)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl dimethoxyacetate
Namnnotering 99%
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0900g/mL, 1.09
Kokpunkt 160°C to 163°C
Flampunkt 63°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3O)2CHCOOCH3
Brytningsindex 1.4040 to 1.406
Kvantitet 5 g
Formel vikt 134.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.