Läs mer
Methyl Dimethoxyacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Dimethoxyacetate |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4/c1-7-4(6)5(8-2)9-3/h5H,1-3H3 |
| Formel vikt | 134.0579 |