Läs mer
Metyldimetoxiacetat, TRC
Produktkod. 30482411
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482411 10 g
30476128 100 g
30473192 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30482411 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30286010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-91-8
Molekylformel C5H10O4
Molekylvikt (g/mol) 134.13
Synonym 2,2-Dimethoxy-acetic Acid Methyl Ester, Dimethoxy-acetic Acid Methyl Ester, Glyoxylic Acid Methyl Ester 2-(Dimethyl acetal), Glyoxylic Acid Methyl Ester Dimethyl Acetal, 2,2-Dimethoxyacetic Acid Methyl Ester, Dimethoxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2,2-Dimethoxyacetate, Methyl Glyoxylate Dimethyl Acetal, NSC 27791
IUPAC-namn Metyl 2,2-metoxiacetat
LEDER COC(OC)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Dimethoxyacetate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O4/c1-7-4(6)5(8-2)9-3/h5H,1-3H3
Formel vikt 134.0579