Läs mer
Methyl diphenylacetate, 98%
Produktkod. 11460578
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460578 100 g 100g
11440578 5 g 5g
11450578 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460578 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24694.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3469-00-9 | C15H14O2 | 226.28 g/mol
Metyldifenylacetat används som en kemisk, organisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyldifenylacetat används som en kemisk, organisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3469-00-9
Molekylformel C15H14O2
Molekylvikt (g/mol) 226.28
MDL-nummer MFCD00025869
InChI-nyckel AORIUCNKPVHMTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl diphenylacetate, diphenylacetic acid, methyl ester, acetic acid, diphenyl-, methyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl-, methyl ester, methyldiphenylacetate, cbmicro_020304, acmc-209i9m, c6h5 2chcooch3, diphenylacetic acid methyl ester
PubChem CID 77019
IUPAC-namn metyl 2,2-difenylacetat
LEDER COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl diphenylacetate
Smältpunkt 59°C to 61°C
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 226.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.