Läs mer
Methyl diphenylphosphinite, 98+%
Produktkod. 11478800
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478800 1 g 1g
11404603 25 g 25g
11414603 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478800 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11555.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4020-99-9 | C13H13OP | 216.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4020-99-9
Molekylformel C13H13OP
Molekylvikt (g/mol) 216.22
MDL-nummer MFCD00048025
InChI-nyckel OAADXJFIBNEPLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxydiphenylphosphine, methyl diphenylphosphinite, diphenylphosphinous acid methyl ester, phosphinous acid, diphenyl-, methyl ester, methoxy diphenyl phosphane, pubchem6470, acmc-209jbw, diphenyl methoxy phosphine
PubChem CID 77636
IUPAC-namn metoxi(difenyl)fosfan
LEDER COP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl diphenylphosphinite
Densitet 1.078
Kokpunkt 148°C to 150°C (6 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.604
Kvantitet 1 g
Beilstein 1640480
Känslighet Air and moisture sensitive
Formel vikt 216.22
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.