Läs mer
Methyl diphenylphosphinite, 99%, ACROS Organics™
Produktkod. 10468900 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10468900 5 g Glass bottle 5g
1 options
Product Code. 10468900 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 165290050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl diphenylphosphinite
Namnnotering 99%
CAS 4020-99-9
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kokpunkt 149.0°C (6.0 mmHg)
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C13H13OP
Linjär formel (C6H5)2POCH3
Brytningsindex 1.6045 to 1.6065
MDL-nummer MFCD00048025
Kvantitet 5 g
Synonym methoxydiphenylphosphine, methyl diphenylphosphinite, diphenylphosphinous acid methyl ester, phosphinous acid, diphenyl-, methyl ester, methoxy diphenyl phosphane, pubchem6470, acmc-209jbw, diphenyl methoxy phosphine
InChI-nyckel OAADXJFIBNEPLY-UHFFFAOYSA-N
LEDER COP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn methyl diphenylphosphinite
Molekylvikt (g/mol) 216.22
PubChem CID 77636
Formel vikt 216.22
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl diphenylphosphinite
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.