Läs mer
Metyldisulfid, 99 %, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10790550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10790550 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10790550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430821000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.20 SEK
    250.65 SEK / 100ml
    Save 27.55 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 624-92-0 | C2H6S2 | 94.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material Methyl disulfide
CAS 624-92-0
Smältpunkt -85,0 °C
Färg Gult
Densitet 1.0625g/mL, 1.0625
Kokpunkt 108,0 °C till 110,0 °C
Flampunkt 16 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 1% max. Metylmerkaptan (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C2H6S2
Linjär formel (CH3)2S2
Brytningsindex 1,5243 till 1,5263
MDL-nummer MFCD00008561
Kvantitet 100 mL
Synonym dimethyl disulfide, methyl disulfide, dimethyldisulfide, disulfide, dimethyl, dmds, 2,3-dithiabutane, dimethyl disulphide, methyldisulfanyl methane, methyldisulfide, methyldithiomethane
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i eter, etylalkohol, ccl4, bensen
InChI-nyckel WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CSSC
IUPAC-namn (metyldisulfanyl)metan
Molekylvikt (g/mol) 94.19
PubChem CID 12232
ChEBI CHEBI:4608
Viskositet 0,620 mPa (20 °C)
Formel vikt 94.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl disulfide
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Consigli di prudenza
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.