Läs mer
Metyldisulfid, 99 %
Produktkod. 10750671 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10750671 1 kg Glasflaska 1kg
10113673 50 g Glasflaska 50g
10235930 250 g Glasflaska 250g
10276523 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10750671 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 165590010
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 624-92-0 | C2H6S2 | 94,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 624-92-0
Molekylformel C2H6S2
Molekylvikt (g/mol) 94.19
MDL-nummer MFCD00008561
InChI-nyckel WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl disulfide, methyl disulfide, dimethyldisulfide, disulfide, dimethyl, dmds, 2,3-dithiabutane, dimethyl disulphide, methyldisulfanyl methane, methyldisulfide, methyldithiomethane
PubChem CID 12232
ChEBI CHEBI:4608
IUPAC-namn (metyldisulfanyl)metan
LEDER CSSC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl disulfide
Smältpunkt -85,0 °C
Färg Gult
Densitet 1.0625g/mL, 1.0625
Kokpunkt 108,0 °C till 110,0 °C
Flampunkt 16 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 1% max. (Metylmerkaptaninnehåll) (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2S2
Brytningsindex 1,5243 till 1,5263
Kvantitet 1 kg
Beilstein 01, 291
Fieser 05,246; 06,217; 08,189
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i eter, etylalkohol, ccl4, bensen
Viskositet 0,620 mPa (20 °C)
Formel vikt 94.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.