Läs mer
Methyl Disulfide, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12919304 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12919304 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12919304 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S2599
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Methyl Disulfide624-92-01000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Disulfide
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 624-92-0, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C2H6S2
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CSSC
IUPAC-namn (methyldisulfanyl)methane
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 94.19
PubChem CID 12232
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:4608
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only