Läs mer
Methyl Dl-2-(1-Boc-Piperidin-4-Yl)-Beta-Glycinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Dl-2-(1-Boc-Piperidin-4-Yl)-beta-Glycinate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24N2O4/c1-12(2,3)19-11(17)15-7-5-13(14,6-8-15)9-10(16)18-4/h5-9,14H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 272.1736 |