Läs mer
Metyl-DL-2-bromopropionat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10702221 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10702221 100 g Glasflaska 100g
10397300 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10702221 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173391000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5445-17-0 | C4H7BrO2 | 167 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5445-17-0
Molekylformel C4H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 167
MDL-nummer MFCD00000143
InChI-nyckel ACEONLNNWKIPTM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 95576
IUPAC-namn metyl-2-brompropanoat
LEDER CC(C(=O)OC)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl DL-2-bromopropionate
Namnnotering 99%
Färg Färglös till gul
Densitet 1.4970g/mL, 1.497
Kokpunkt 143.0°C to 145.0°C (19.0 mmHg)
Flampunkt 51°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(Br)CO2CH3
Brytningsindex 1.4509 to 1.4530
Kvantitet 100 g
Beilstein 02, 253
Synonym methyl 2-bromopropionate, propanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromopropionic acid methyl ester, methyl dl-2-bromopropionate, methyl2-bromopropionate, methyl alpha-bromopropionate, methyl .alpha.-bromopropionate, methyl-2-bromopropanoate, methyl 2-bromo-propionate, propionic acid, 2-bromo-, methyl ester
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vikt 167
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.