Läs mer
Methyl DL-2-Isothiocyanatocaproate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl DL-2-Isothiocyanatocaproate |
| CAS | 206761-73-1 |
| Molekylformel | C8H13NO2S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Isothiocyanatohexanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2S/c1-3-4-5-7(9-6-12)8(10)11-2/h7H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCC(N=C=S)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2-isothiocyanatohexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.26 |
| Formel vikt | 187.0667 |