Läs mer
Methyl DL-lactate, 99%
Produktkod. 10209410 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10209410 25 g 25g
10196793 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10209410 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 414480250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 547-64-8 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 547-64-8
MDL-nummer MFCD00066367
InChI-nyckel LPEKGGXMPWTOCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl lactate, dl-methyl lactate, methyl dl-lactate, lactic acid methyl ester, methyl 2-hydroxypropionate, lactic acid, methyl ester, +--methyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, methyl alpha-hydroxypropionate, methyl-lactate
PubChem CID 11040
ChEBI CHEBI:83221
IUPAC-namn metyl-2-hydroxipropanoat
LEDER CC(C(=O)OC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl DL-lactate
Namnnotering 99%
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0900g/mL, 1.09
Kokpunkt 35°C (6.0 mmHg)
Flampunkt 49°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H8O3
Linjär formel CH3CH(OH)COOCH3
Brytningsindex 1.4120 to 1.414
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 6166
Specifik rotation -0.5° to +0.5° (20°C, 589nm) (neat)
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible,hydrolyses. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,miscible with most common organic solvents
Molekylvikt (g/mol) 104.11
Formel vikt 104.11
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl DL-lactate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.