Läs mer
Methyl DL-lactate, 99%
Produktkod. 15416928
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15416928 5 mL 5ml
15426928 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60455.AA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 547-64-8 | C4H8O3 | 104.105 g/mol
Metyl DL-laktat används som lösningsmedel för nitrocellulosa, cellulasacetat, cellulasacetobutyrot och cellulasacetaprapionat. Den används vid tillverkning av lack och doper där den bidrar med hög tolerans mot spädningsmedel, bra fel- och rodnadsbeständighet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl DL-laktat används som lösningsmedel för nitrocellulosa, cellulasacetat, cellulasacetobutyrot och cellulasacetaprapionat. Den används vid tillverkning av lack och doper där den bidrar med hög tolerans mot spädningsmedel, bra fel- och rodnadsbeständighet.
Löslighet Bryts ner
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från fukt och starka baser. Förvaras inte tillsammans med syror. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 547-64-8
Molekylformel C4H8O3
Molekylvikt (g/mol) 104.105
MDL-nummer MFCD00066367
InChI-nyckel LPEKGGXMPWTOCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl lactate, dl-methyl lactate, methyl dl-lactate, lactic acid methyl ester, methyl 2-hydroxypropionate, lactic acid, methyl ester, +--methyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, methyl alpha-hydroxypropionate, methyl-lactate
PubChem CID 11040
ChEBI CHEBI:83221
IUPAC-namn metyl-2-hydroxipropanoat
LEDER CC(C(=O)OC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl DL-lactate
Densitet 1.093
Flampunkt 51°C (124°F)
Brytningsindex 1.413
Kvantitet 5 mL
UN-nummer UN3272
Beilstein 1720586
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Decomposes in water.
Formel vikt 104.1
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.