Läs mer
Methyl DL-Lactate, TRC
Produktkod. 30481756
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30481756 1 mL
1 options
Produktkod. 30481756 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3152401ML
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl DL-Lactate
CAS 547-64-8
Molekylformel C4H8O3
Kvantitet 1 mL
Synonym 2-Hydroxypropanoic Acid Methyl Ester, Lactic Acid Methyl Ester, (±)-Methyl 2-Hydroxypropanoate, (±)-Methyl 2-Hydroxypropionate, (±)-Methyl Lactate, DL-Methyl Lactate, Methyl 2-Hydroxypropanoate, Methyl 2-Hydroxypropionate, Methyl Lactate, Methyl alpha-Hydroxypropionate, NSC 406248
InChI formel InChI=1S/C4H8O3/c1-3(5)4(6)7-2/h3,5H,1-2H3
LEDER COC(=O)C(C)O
IUPAC-namn methyl 2-hydroxypropanoate
Molekylvikt (g/mol) 104.1
Formel vikt 104.0473