Läs mer
Metyldodekanoat, 99 %
Beskrivning
Metyldodekanoat används vid produktion av biodiesel. Det har använts vid selektiv syntes av den sekundära amidtensiden, N-metyllauroyletanolamid. Det används också som mjukgörande medel, parfymmedel för hudkonditionering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Metyldodekanoat används vid produktion av biodiesel. Det har använts vid selektiv syntes av den sekundära amidtensiden, N-metyllauroyletanolamid. Det används också som mjukgörande medel, parfymmedel för hudkonditionering.
Löslighet
Ej blandbar i vatten. Löslig i alkohol, dipropylenglykol.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Säkerställ god ventilation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Laurate |
| Smältpunkt | 4°C to 5°C |
| Densitet | 0.870 |
| Kokpunkt | 261°C to 262°C |
| Flampunkt | 125°C (257°F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Brytningsindex | 1.4325 |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 1767780 |
| Löslighetsinformation | Not miscible in water. Soluble in alcohol,dipropylene glycol. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Methyl dodecanoate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P391-Samla upp spill.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Dodecanoic acid, methyl ester
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.