Läs mer
Metyldodekanoat, 99 %
Produktkod. 11444124
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444124 100 g 100g
11424124 5 g 5g
11434124 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444124 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12492.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-82-0 | C13H26O2 | 214,349 g/mol
Metyldodekanoat används vid produktion av biodiesel. Det har använts vid selektiv syntes av den sekundära amidtensiden, N-metyllauroyletanolamid. Det används också som mjukgörande medel, parfymmedel för hudkonditionering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyldodekanoat används vid produktion av biodiesel. Det har använts vid selektiv syntes av den sekundära amidtensiden, N-metyllauroyletanolamid. Det används också som mjukgörande medel, parfymmedel för hudkonditionering.
Löslighet
Ej blandbar i vatten. Löslig i alkohol, dipropylenglykol.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Säkerställ god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-82-0
Molekylformel C13H26O2
Molekylvikt (g/mol) 214.349
MDL-nummer MFCD00008966
InChI-nyckel UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl laurate, lauric acid methyl ester, dodecanoic acid, methyl ester, methyl laurinate, methyl dodecylate, methyl n-dodecanoate, uniphat a40, metholene 2296, lauric acid, methyl ester, stepan c40
PubChem CID 8139
ChEBI CHEBI:87494
IUPAC-namn metyldodekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl dodecanoate
Smältpunkt 4 °C till 5 °C
Densitet 0.87
Kokpunkt 261 °C till 262 °C
Flampunkt 125 °C (257 °F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.4325
Kvantitet 100 g
Beilstein 1767780
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten. Löslig i alkohol, dipropylenglykol.
Formel vikt 214.35
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.