Läs mer
Methyl Dodecanoate-d23, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dodecanoic Acid Methyl Ester-D23 (dodecanoic-D23) |
| CAS | 1219804-72-4 |
| Molekylformel | C13 D23 H3 O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Dodecanoic-d23 Acid Methyl Ester, Methyl Dodecanoate-d23, Methyl Laurate-d23, Lauric-d23 acid methyl ester, Dodecanoic Acid Methyl Ester-D23 (dodecanoic-D23), Dodecanoic-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-d23 Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosadeuteriododecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.4861 |
| Formel vikt | 237.3376 g/mol |
| Visa mer |